Tlačiť
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 348.98 EUR
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₃H₃ClO₃
Teplota varu: 121…123 °C/18mmHg
Hustota: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005383
Číslo CAS: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5