Tlačiť
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16036-1G OR16036-250MG OR16036-500MG OR16036-2.5G
APOSOR16036-1GEA 64.98 EUR
APOSOR16036-1G APOSOR16036-250MG APOSOR16036-500MG APOSOR16036-2.5G
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Vzorec: C₈H₁₆N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367773
Číslo CAS: 139062-96-7
OSN: 3259
ADR: 8,III