Tlačiť
1-Boc-2-methylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR16016-250MG OR16016-25G OR16016-5G
APOSOR16016-250MGEA 24.91 EUR
APOSOR16016-250MG APOSOR16016-25G APOSOR16016-5G
1-Boc-2-methylpiperazine 95%
1-Boc-2-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.2780 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179168
Číslo CAS: 120737-78-2