Tlačiť
5-Bromo-2-chlorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
OR1599-25G OR1599-100G OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA 28.28 EUR
APOSOR1599-25G APOSOR1599-100G APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-chlorotoluene
5-Bromo-2-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 90…93 °C/10mmHg
Hustota: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018503
Číslo CAS: 54932-72-8