Tlačiť
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 24.91 EUR
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₆O₃
Mw: 102.089 g/mol
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010797
Číslo CAS: 17994-25-1