Tlačiť
4-Bromo-3-chlorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 28.28 EUR
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluene
4-Bromo-3-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 100 °C/22mmHg
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045161
Číslo CAS: 6627-51-6