Tlačiť
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 835.54 EUR
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Teplota tavenia: 185…186,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 930111-02-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III