Tlačiť
3,4-Dibromothiophene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 48.54 EUR
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromothiophene 98%
3,4-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Teplota varu: 221…222 °C
Teplota tavenia: 44320 °C
Hustota: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005465
Číslo CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8