Tlačiť
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15942-5G OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA 29.84 EUR
APOSOR15942-5G APOSOR15942-25G
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 193…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00856161
Číslo CAS: 31519-62-7