Tlačiť
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 175.29 EUR
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Vzorec: C₄H₇ClO₃
Teplota varu: 155 °C/24,8mmHg
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093624
Číslo CAS: 2544-05-0
OSN: 3265
ADR: 8,III