Tlačiť
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
OR15933-100G OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA 111.36 EUR
APOSOR15933-100G APOSOR15933-500G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₂
Mw: 169.224 g/mol
Teplota varu: 208 °C
Hustota: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863512
Číslo CAS: 73286-70-1