Tlačiť
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 28.28 EUR
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00087680
Číslo CAS: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1