Tlačiť
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15912-25G OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-25GEA 336.94 EUR
APOSOR15912-25G APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Teplota tavenia: 91,5…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094169
Číslo CAS: 14190-59-1