Tlačiť
tert-Butyl bromoacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bromoacetic tert-butyl ester
OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 89.85 EUR
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
tert-Butyl bromoacetate 98%
tert-Butyl bromoacetate
Vzorec: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Teplota varu: 50…51 °C/10mmHg
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000188
Číslo CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
OSN: 1993
ADR: 3,III