Tlačiť
7-Bromobenzo[b]furan 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Bromobenzofuran
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 28.24 EUR
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅BrO
Mw: 197.031 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09056756
Číslo CAS: 133720-60-2