Tlačiť
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Bis(dicyanomethylene)cyclohexadiene, TCNQ, 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane, 7,7,8,8-Tetracyanoquinonedimethane
OR1571-5G OR1571-25G
APOSOR1571-5GEA 79.82 EUR
APOSOR1571-5G APOSOR1571-25G
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane 98%
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Vzorec: C₁₂H₄N₄
Teplota tavenia: 287…289 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011664
Číslo CAS: 1518-16-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III