Tlačiť
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
OR15687-5G OR15687-1G
APOSOR15687-5GEA 135.39 EUR
APOSOR15687-5G APOSOR15687-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Mw: 185.22 g/mol
Teplota varu: 77…82 °C/2mmHg
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06656142
Číslo CAS: 177947-96-5