Tlačiť
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
OR15679-100G OR15679-25G OR15679-5G
APOSOR15679-100GEA 97.74 EUR
APOSOR15679-100G APOSOR15679-25G APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Mw: 187.24 g/mol
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317838
Číslo CAS: 109431-87-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III