Tlačiť
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
OR15676-25G OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA 75.01 EUR
APOSOR15676-25G APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Hustota: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02259411
Číslo CAS: 147539-41-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III