Tlačiť
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
OR15675-25G OR15675-5G OR15675-100G
APOSOR15675-25GEA 290.81 EUR
APOSOR15675-25G APOSOR15675-5G APOSOR15675-100G
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Teplota varu: 95…99 °C/ 0,6mmHg
Hustota: 0,983 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04114980
Číslo CAS: 392331-89-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III