Tlačiť
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15673-1G OR15673-25G OR15673-5G
APOSOR15673-1GEA 24.95 EUR
APOSOR15673-1G APOSOR15673-25G APOSOR15673-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
Teplota tavenia: 91…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683202
Číslo CAS: 140695-85-8