Tlačiť
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
OR15672-1G OR15672-5G
APOSOR15672-1GEA 41.66 EUR
APOSOR15672-1G APOSOR15672-5G
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03839877
Číslo CAS: 140645-24-5