Tlačiť
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15662-1G OR15662-250MG
APOSOR15662-1GEA 51.74 EUR
APOSOR15662-1G APOSOR15662-250MG
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
1-Cyclopropylpiperazine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄N₂·2HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040810
Číslo CAS: 139256-79-4
OSN: 1759
ADR: 8,III