Tlačiť
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 290.81 EUR
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Teplota tavenia: 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03787926
Číslo CAS: 93643-24-4
OSN: 3267
ADR: 8,II