Tlačiť
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15641-1G OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA 24.91 EUR
APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001706
Číslo CAS: 120737-59-9