Tlačiť
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 122.74 EUR
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
Teplota varu: 118…120 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 31…36 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018505
Číslo CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9