Tlačiť
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dichlorobromobenzene
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 63.38 EUR
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
Teplota varu: 235 °C
Teplota tavenia: 26…30 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018333
Číslo CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6