Tlačiť
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15611-1G OR15611-500MG
APOSOR15611-1GEA 119.53 EUR
APOSOR15611-1G APOSOR15611-500MG
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₈H₃₃NOSn
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09025803
Číslo CAS: 164014-94-2
OSN: 2788
ADR: 6.1,III