Tlačiť
3-Chloro-o-cresol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-2-methylbenzene
OR1558-100G OR1558-25G OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA 879.26 EUR
APOSOR1558-100G APOSOR1558-25G APOSOR1558-5G
3-Chloro-o-cresol 98%
3-Chloro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 225 °C
Teplota tavenia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079738
Číslo CAS: 3260-87-5
EINECS: 221-861-0