Tlačiť
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15570-1G OR15570-250MG
APOSOR15570-1GEA 274.38 EUR
APOSOR15570-1G APOSOR15570-250MG
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂N₂
Mw: 167.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159660
Číslo CAS: 51605-33-5