Tlačiť
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodo-2-methylsulphanylpyrimidine
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 107.75 EUR
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅IN₂S
Mw: 252.08 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01319020
Číslo CAS: 1122-74-3