Tlačiť
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 33.17 EUR
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂S
Teplota tavenia: 59…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09265490
Číslo CAS: 49844-93-1
OSN: 1759
ADR: 8,III