Tlačiť
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 218.71 EUR
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₃
Mw: 230.308 g/mol
Teplota varu: 114 °C/0.1mmHg
Teplota tavenia: 39…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728947
Číslo CAS: 77279-24-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III