Tlačiť
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzoic acid
OR15491-1G OR15491-25G OR15491-5G
APOSOR15491-1GEA 76.51 EUR
APOSOR15491-1G APOSOR15491-25G APOSOR15491-5G
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Mw: 229.26 g/mol
Teplota tavenia: 174…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02708231
Číslo CAS: 7326-73-0