Tlačiť
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-[5-Chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-4-yl]piperazine, N1-CBZ protected
OR15472-10G OR15472-1G OR15472-5G
APOSOR15472-10GEA 1538.31 EUR
APOSOR15472-10G APOSOR15472-1G APOSOR15472-5G
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Vzorec: C₂₀H₂₃ClN₄O₅
Teplota tavenia: 116…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864828
Číslo CAS: 1000018-18-7