Tlačiť
Ethyl 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15438-10G OR15438-1G OR15438-5G
APOSOR15438-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR15438-10G APOSOR15438-1G APOSOR15438-5G
Ethyl 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Vzorec: C₁₂H₁₀BrNO₃
Teplota tavenia: 248…249 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02657946
Číslo CAS: 17826-11-8