Tlačiť
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[(1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzoic acid
OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 927.3 EUR
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃
Mw: 267.29 g/mol
Teplota tavenia: 228…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200936
Číslo CAS: 503039-50-7