Tlačiť
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR15412-10G OR15412-1G OR15412-5G
APOSOR15412-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR15412-10G APOSOR15412-1G APOSOR15412-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 338 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200949
Číslo CAS: 107419-49-8