Tlačiť
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR15390-10G OR15390-1G OR15390-5G
APOSOR15390-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR15390-10G APOSOR15390-1G APOSOR15390-5G
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₁Cl₂NO₂
Teplota tavenia: 324 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03420193
Číslo CAS: 886361-68-8