Tlačiť
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine, 1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 252.31 EUR
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Teplota varu: 102 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419812
Číslo CAS: 930111-04-9
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III