Tlačiť
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Oxobut-2-yl)-1H-1,2,4-triazole
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Vzorec: C₆H₉N₃O
Teplota varu: 93…95 °C/0,38mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142027
Číslo CAS: 111451-34-4