Tlačiť
N-Boc-ethylenediamine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: t-boc-N-EDA
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 24.91 EUR
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂
Mw: 160.22 g/mol
Teplota varu: 72…80 °C/0.1mmHg
Hustota: 1.012 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191871
Číslo CAS: 57260-73-8
OSN: 2735
ADR: 8 III