Tlačiť
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether
OR1532-100G OR1532-250G OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA 75.01 EUR
APOSOR1532-100G APOSOR1532-250G APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00140226
Číslo CAS: 119851-28-4