Tlačiť
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-1-methyl-2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrole
OR15312-10G OR15312-1G OR15312-5G
APOSOR15312-10GEA 563.98 EUR
APOSOR15312-10G APOSOR15312-1G APOSOR15312-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Vzorec: C₇H₅BrCl₃NO
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276938
Číslo CAS: 184643-69-4