Tlačiť
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15285-25G OR15285-5G
APOSOR15285-25GEA 83.03 EUR
APOSOR15285-25G APOSOR15285-5G
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Teplota varu: 266,75 °C
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569452
Číslo CAS: 13362-26-0