Tlačiť
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-nitro-1H-benzo[d]imidazole
OR15280-10G OR15280-1G OR15280-5G OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA 1019.83 EUR
APOSOR15280-10G APOSOR15280-1G APOSOR15280-5G APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Mw: 197.58 g/mol
Teplota tavenia: 225…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00769824
Číslo CAS: 5955-72-6