Tlačiť
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Chloro-3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine
OR15278-1G OR15278-5G
APOSOR15278-1GEA 383.47 EUR
APOSOR15278-1G APOSOR15278-5G
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClN₃
Mw: 209.68 g/mol
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06496216
Číslo CAS: 866142-68-9