Tlačiť
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Aminonicotinic acid, 6-BOC protected, 6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 148.61 EUR
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₄
Mw: 238.25 g/mol
Teplota tavenia: 292…296 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682388
Číslo CAS: 231958-14-8