Tlačiť
Baicalein
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
OR1525T-1G OR1525T-5G
APOSOR1525T-1GEA 24.91 EUR
APOSOR1525T-1G APOSOR1525T-5G
Baicalein
Baicalein
An inhibitor of 12-lipoxygenase, leukotriene biosynthesis & release of lysosomal enzymes. It also inhibits cellular calcium-ion uptake, mobilization & adjuvant-induced arthirritis.
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
Mw: 270.24
Teplota tavenia: 264…265 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00017459
Číslo CAS: 491-67-8