Tlačiť
2',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
OR1525-25G OR1525-1G OR1525-5G
APOSOR1525-25GEA 49.74 EUR
APOSOR1525-25G APOSOR1525-1G APOSOR1525-5G
2',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
2',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 287…289 °C
Teplota tavenia: 37…41 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008727
Číslo CAS: 829-20-9
EINECS: 212-587-2